Stampa…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302615-1G PC302615-5G PC302615-10G
APOSPC302615-1GEA 118 EUR
APOSPC302615-1G APOSPC302615-5G APOSPC302615-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Peso molecolare: 267,632 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832385
CAS Number: 1256482-62-8