Stampa…
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302595-1G PC302595-5G
APOSPC302595-1GEA 114 EUR
APOSPC302595-1G APOSPC302595-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Peso molecolare: 182,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832375
CAS Number: 1000544-58-0