4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302593-1G
PC302593-5G
APOSPC302593-1GEA
180
EUR
APOSPC302593-1G
APOSPC302593-5G
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116046 CAS Number: 1039620-35-3 |