Stampa…
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302589-1G PC302589-5G
APOSPC302589-1GEA 136 EUR
APOSPC302589-1G APOSPC302589-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₉F₂NO
Peso molecolare: 197,181 g/mol
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258692
CAS Number: 1017779-41-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III