Stampa…
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302584-1G PC302584-5G PC302584-10G
APOSPC302584-1GEA 136 EUR
APOSPC302584-1G APOSPC302584-5G APOSPC302584-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₉F₂NO
Punto di fusione: 51…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258698
CAS Number: 1017779-53-1