Stampa…
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302581-1G PC302581-5G
APOSPC302581-1GEA 230 EUR
APOSPC302581-1G APOSPC302581-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116049
CAS Number: 1039338-62-9