Stampa…
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302580-1G PC302580-5G
APOSPC302580-1GEA 145 EUR
APOSPC302580-1G APOSPC302580-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
Punto di fusione: 243…245 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660180
CAS Number: 439587-16-3