Stampa…
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302577-1G PC302577-5G PC302577-10G
APOSPC302577-1GEA 224 EUR
APOSPC302577-1G APOSPC302577-5G APOSPC302577-10G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid 98%
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09925051
CAS Number: 1000566-17-5