Stampa…
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302575-5G PC302575-1G PC302575-25G
APOSPC302575-5GEA 217 EUR
APOSPC302575-5G APOSPC302575-1G APOSPC302575-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
Peso molecolare: 192,547 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11554154
CAS Number: 1160573-19-2