Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302572-1G PC302572-5G PC302572-10G
APOSPC302572-1GEA 357 EUR
APOSPC302572-1G APOSPC302572-5G APOSPC302572-10G
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115957
CAS Number: 754944-16-6