4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302567-1G
PC302567-5G
PC302567-10G
APOSPC302567-1GEA
148
EUR
APOSPC302567-1G
APOSPC302567-5G
APOSPC302567-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula:
C₁₀H₉ClF₃NO₂ Peso molecolare: 267,632 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115844 CAS Number: 1259965-55-3 |