4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302564-1G
PC302564-5G
PC302564-10G
APOSPC302564-1GEA
109
EUR
APOSPC302564-1G
APOSPC302564-5G
APOSPC302564-10G
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formula:
C₁₀H₁₀F₃NO₃ Peso molecolare: 249.187 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00764461 CAS Number: 174732-57-1 |