Stampa…
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302556-1G PC302556-5G PC302556-10G
APOSPC302556-1GEA 159 EUR
APOSPC302556-1G APOSPC302556-5G APOSPC302556-10G
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
3-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662466
CAS Number: 199327-34-9