3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302543-1G
PC302543-5G
APOSPC302543-1GEA
159
EUR
APOSPC302543-1G
APOSPC302543-5G
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Formula:
C₈H₇ClFNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116050 CAS Number: 1038843-45-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |