Stampa…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302539-1G PC302539-5G
APOSPC302539-1GEA 171 EUR
APOSPC302539-1G APOSPC302539-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832235
CAS Number: 1260005-16-0