3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉ClF₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115857 CAS Number: 1259961-84-6 |