Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302532-5G PC302532-1G
APOSPC302532-5GEA 162 EUR
APOSPC302532-5G APOSPC302532-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 223,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115853
CAS Number: 886497-03-6