Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302524-1G PC302524-5G PC302524-10G
APOSPC302524-1GEA 148 EUR
APOSPC302524-1G APOSPC302524-5G APOSPC302524-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Peso molecolare: 267,632 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519330
CAS Number: 1259966-92-1