Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302523-1G PC302523-5G
APOSPC302523-1GEA 118 EUR
APOSPC302523-1G APOSPC302523-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 235,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832393
CAS Number: 78240-45-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III