Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302522-1G PC302522-5G
APOSPC302522-1GEA 159 EUR
APOSPC302522-1G APOSPC302522-5G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Peso molecolare: 203,598 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116016
CAS Number: 1042665-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III