Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302521-1G PC302521-5G PC302521-10G
APOSPC302521-1GEA 118 EUR
APOSPC302521-1G APOSPC302521-5G APOSPC302521-10G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
Peso molecolare: 217,625 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116015
CAS Number: 1259993-84-4