Stampa…
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302511-1G PC302511-5G
APOSPC302511-1GEA 177 EUR
APOSPC302511-1G APOSPC302511-5G
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[3-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519313
CAS Number: 1092460-65-5