Stampa…
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302505-1G PC302505-5G
APOSPC302505-1GEA 162 EUR
APOSPC302505-1G APOSPC302505-5G
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519329
CAS Number: 1036395-80-8