Stampa…
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302494-1G PC302494-5G
APOSPC302494-1GEA 174 EUR
APOSPC302494-1G APOSPC302494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832237
CAS Number: 1259990-37-8