Stampa…
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
PC302480-5G PC302480-1G
APOSPC302480-5GEA 509 EUR
APOSPC302480-5G APOSPC302480-1G
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈ClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116055
CAS Number: 886498-12-0