Stampa…
3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302478-1G PC302478-5G PC302478-10G
APOSPC302478-1GEA 116 EUR
APOSPC302478-1G APOSPC302478-5G APOSPC302478-10G
3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999481
CAS Number: 1092460-64-4