Stampa…
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propanoic acid
PC302477-1G PC302477-5G
APOSPC302477-1GEA 159 EUR
APOSPC302477-1G APOSPC302477-5G
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Peso molecolare: 182,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025395
CAS Number: 881189-60-2