Stampa…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302470-1G PC302470-5G PC302470-10G
APOSPC302470-1GEA 128 EUR
APOSPC302470-1G APOSPC302470-5G APOSPC302470-10G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₂F₃NO₂
Peso molecolare: 247.214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832356
CAS Number: 1260004-91-8