Stampa…

2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC302468-10G PC302468-5G
APOSPC302468-10GEA 192 EUR
APOSPC302468-10G APOSPC302468-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
Peso molecolare: 206,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203094
CAS Number: 685126-89-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR