Stampa…
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxy-5-(pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC302467-1G PC302467-5G PC302467-10G
APOSPC302467-1GEA 350 EUR
APOSPC302467-1G APOSPC302467-5G APOSPC302467-10G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formula: C₈H₇F₅O₃S
Peso molecolare: 278,196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652486
CAS Number: 1448319-14-9