Stampa…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302465-10G PC302465-5G PC302465-1G
APOSPC302465-10GEA 400 EUR
APOSPC302465-10G APOSPC302465-5G APOSPC302465-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115977
CAS Number: 886500-49-8
UN: 3265
ADR: 8,III