Stampa…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302464-10G PC302464-5G
APOSPC302464-10GEA 411 EUR
APOSPC302464-10G APOSPC302464-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₃
Peso molecolare: 222,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115969
CAS Number: 886500-30-7