Stampa…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC302463-10G PC302463-5G
APOSPC302463-10GEA 396 EUR
APOSPC302463-10G APOSPC302463-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₃
Peso molecolare: 235,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660245
CAS Number: 886500-76-1