Stampa…
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302461-1G PC302461-5G PC302461-10G
APOSPC302461-1GEA 174 EUR
APOSPC302461-1G APOSPC302461-5G APOSPC302461-10G
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
2-Fluoro-5-methyl-DL-phenylglycine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660229
CAS Number: 1260004-37-2