Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302446-1G PC302446-5G PC302446-10G
APOSPC302446-1GEA 159 EUR
APOSPC302446-1G APOSPC302446-5G APOSPC302446-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Punto di fusione: 247…249 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832380
CAS Number: 1256482-61-7