Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302445-5G PC302445-1G
APOSPC302445-5GEA 159 EUR
APOSPC302445-5G APOSPC302445-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Peso molecolare: 203,598 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660325
CAS Number: 886761-58-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III