Stampa…
2,4,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302435-1G PC302435-5G
APOSPC302435-1GEA 118 EUR
APOSPC302435-1G APOSPC302435-5G
2,4,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,4,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 219,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116038
CAS Number: 1259973-37-9