Stampa…
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302434-1G PC302434-5G
APOSPC302434-1GEA 174 EUR
APOSPC302434-1G APOSPC302434-5G
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116043
CAS Number: 1043500-64-6