Stampa…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC302432-10G PC302432-5G
APOSPC302432-10GEA 282 EUR
APOSPC302432-10G APOSPC302432-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Peso molecolare: 187,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116017
CAS Number: 886501-57-1