2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302426-1G
PC302426-5G
APOSPC302426-1GEA
0
EUR
APOSPC302426-1G
APOSPC302426-5G
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formula:
C₉H₈F₃NO₂ Peso molecolare: 219.161 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00454637 CAS Number: 1214049-90-7 |