Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302420-1G PC302420-5G
APOSPC302420-1GEA 116 EUR
APOSPC302420-1G APOSPC302420-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832364
CAS Number: 1214383-11-5