1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302418-1G
PC302418-5G
APOSPC302418-1GEA
109
EUR
APOSPC302418-1G
APOSPC302418-5G
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formula:
C₇H₄ClF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22580772 CAS Number: 1136961-91-5 |