Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302417-5G PC302417-1G
APOSPC302417-5GEA 128 EUR
APOSPC302417-5G APOSPC302417-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈ClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115949
CAS Number: 886499-68-9