6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅Cl₂FO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115948 CAS Number: 886499-63-4 UN: 3265 ADR: 8,III |