4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₃Cl₂F₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115833 CAS Number: 1735-55-3 UN: 3261 ADR: 8,III |