Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302408-5G PC302408-10G PC302408-1G
APOSPC302408-5GEA 143 EUR
APOSPC302408-5G APOSPC302408-10G APOSPC302408-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115839
CAS Number: 773872-13-2