Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302407-5G PC302407-1G
APOSPC302407-5GEA 139 EUR
APOSPC302407-5G APOSPC302407-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 223,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115843
CAS Number: 886496-79-3