Stampa…
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,6-Difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3024-1G PC3024-5G
APOSPC3024-1GEA 88.7 EUR
APOSPC3024-1G APOSPC3024-5G
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 197,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863160
CAS Number: 169674-35-5