Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302391-1G PC302391-5G
APOSPC302391-1GEA 148 EUR
APOSPC302391-1G APOSPC302391-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Peso molecolare: 234,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399820
CAS Number: 1261573-69-6