Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC302386-5G PC302386-1G
APOSPC302386-5GEA 306 EUR
APOSPC302386-5G APOSPC302386-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈ClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115944
CAS Number: 886499-49-6